Läs mer
3M™ Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat, serie 45
Produktkod. 17188590
Mått (L x B):
90 x 60 cm
150 x 91,4 cm
180 x 120 cm
Färg:
Blått
Brun
Svart
Kvantitet:
1 st
6-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 17188590
Brand: 3M™ Nomad™ 7000043095
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
En högpresterande entrématta för lågtrafiktillämpningar. Den verkliga kostnaden för entrémattor är inte den faktiska kostnaden för produkten, utan snarare vad den kan spara i årliga rengörings- och underhållskostnader under sin livstid.
  • Stoppar 80 % av smuts och fukt vid dörren
  • För lågtrafiktillämpningar (upp till 500 överfarter per dag)
  • Dubbla-fiber tuftfällor& absorberar smuts och fukt mer effektivt än konventionella mattor
  • Baksida med halkbeständig PVC
  • Kan lätt limmas och kantas
  • Finns i svart, brunt och blått
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B) 90 x 60 cm
För användning med (applikation) Lågtrafikerade områden
Modell Nomad™ Aqua, serie 45
Kvantitet 6-pack
Motstånd Halksäker
Tjocklek (metrisk) 5.6 mm
Färg Blått
Längd (metrisk) 90 cm
Material PVC (baksida)
Bredd (metrisk) 60 cm