Läs mer
3M™ Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat, serie 45
Produktkod. p-7213708
Mått (L x B):
90 x 60 cm
150 x 91,4 cm
180 x 120 cm
Färg:
Blått
Brun
Svart
Kvantitet:
1 st
6-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 17108620
Brand: 3M™ Nomad™ 7000062939
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
En högpresterande entrématta för lågtrafiktillämpningar. Den verkliga kostnaden för entrémattor är inte den faktiska kostnaden för produkten, utan snarare vad den kan spara i årliga rengörings- och underhållskostnader under sin livstid.
  • Stoppar 80 % av smuts och fukt vid dörren
  • För lågtrafiktillämpningar (upp till 500 överfarter per dag)
  • Dubbla-fiber tuftfällor& absorberar smuts och fukt mer effektivt än konventionella mattor
  • Baksida med halkbeständig PVC
  • Kan lätt limmas och kantas
  • Finns i svart, brunt och blått
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B) 90 x 60 cm
För användning med (applikation) Lågtrafikerade områden
Modell Nomad™ Aqua, serie 45
Kvantitet 1 st
Motstånd Halksäker
Tjocklek (metrisk) 5.6 mm
Färg Svart
Längd (metrisk) 90 cm
Material PVC (baksida)
Bredd (metrisk) 60 cm