Läs mer
3M™ Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat, Serie 85
Produktkod. 17128580
Mått (L x B):
150 x 91.4 cm
200 x 130 cm
300 x 130 cm
300 x 200 cm
600 x 130 cm
Färg:
Grå
Gray
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17128580
Brand: 3M™ Nomad™ 7000032564
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Avancerade egenskaper för avlägsnande och kvarhållande av vatten håller golven renare och säkrare under en längre tid. Traditionell, djupskuren lugg och kokosmatta gör att smuts och fukt kan sitta på ytan och spåras in i byggnaden.
  • Högpresterande entrématta i textil, med avancerad vattenavlägsnande och kvarhållande egenskaper
  • Stoppar 80 % av smuts och fukt vid dörren
  • Entrématta för högtrafiktillämpningar (1500 till 5000 överfarter per dag)
  • Ftalatfri, halkbeständig PVC-baksida
  • Utmärkt utseendebevarande
  • Långvarig och lätt att rengöra
  • Finns som nedfällbar matta eller i rullar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B) 150 x 91.4 cm
För användning med (applikation) Tungtrafikerade områden
Modell Nomad™ Aqua, serie 85
Motstånd Halksäker
Tjocklek (metrisk) 7.5 mm
Färg Svart
Längd (metrisk) 150 cm
Material PVC (baksida)
Bredd (metrisk) 91.4 cm