Läs mer
Notrax Aqua Trap™ Robust barriärmatta med upphöjda kupoler
Beskrivning
- Trogen sitt namn bildar denna patenterade omkrets ''Aqua Dam'' en bricka som kan rymma upp till 6 liter vatten per kvadratmeter
- Den övre textilytan är högtrycksgjuten till en bubbeldesign på en oförstörbar gummibas för att tåla den tyngsta fottrafiken
- Oöverträffad förmåga att skrapa skräp från skor samtidigt som det behåller sitt snygga utseende under längsta tid
- Unikt halkskyddat greppmönster på baksidan
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Brun |
| Längd (engelska) | 35 tum |
| Längd (metrisk) | 90 cm |
| Material | Polyester |
| Typ | Industriell och kommersiell mattning |
| Bredd (metrisk) | 60 cm |