Läs mer
Notrax Aqua Trap™ Robust barriärmatta med upphöjda kupoler
Produktkod. 17791948
Change view
Längd (engelska):
35 tum
59 tum.
71 tum.
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska)
17791948 59 tum.
17751948 35 tum
17731958 71 tum.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17791948 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 150S0035BR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1333.50 SEK
    1152.62 SEK / Paket med 1
    Save 180.88 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 03-11-2026
Sann mot sitt namn, denna patenterade omkrets Aqua Dam bildar en bricka som kan rymma upp till 6 liter vatten per kvadratmeter och är behandlad med en antimikrobiell mattbehandling för att stoppa bakterier och bakterier vid ingången.
  • Trogen sitt namn bildar denna patenterade omkrets ''Aqua Dam'' en bricka som kan rymma upp till 6 liter vatten per kvadratmeter
  • Den övre textilytan är högtrycksgjuten till en bubbeldesign på en oförstörbar gummibas för att tåla den tyngsta fottrafiken
  • Oöverträffad förmåga att skrapa skräp från skor samtidigt som det behåller sitt snygga utseende under längsta tid
  • Unikt halkskyddat greppmönster på baksidan
Specifikationer
Färg Brun
Längd (engelska) 59 tum.
Längd (metrisk) 150 cm
Material Polyester
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 90 cm