Läs mer
Notrax Aqua Trap™ Robust barriärmatta med upphöjda kupoler
Produktkod. 17761948
Change view
Längd (engelska):
35 tum
59 tum.
71 tum.
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska)
17761948 35 tum
17701958 59 tum.
17741958 71 tum.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17761948 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 150S0023CH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    450.45 SEK
    389.73 SEK / Paket med 1
    Save 60.72 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-11-2026
Sann mot sitt namn, denna patenterade omkrets Aqua Dam bildar en bricka som kan rymma upp till 6 liter vatten per kvadratmeter och är behandlad med en antimikrobiell mattbehandling för att stoppa bakterier och bakterier vid ingången.
  • Trogen sitt namn bildar denna patenterade omkrets ''Aqua Dam'' en bricka som kan rymma upp till 6 liter vatten per kvadratmeter
  • Den övre textilytan är högtrycksgjuten till en bubbeldesign på en oförstörbar gummibas för att tåla den tyngsta fottrafiken
  • Oöverträffad förmåga att skrapa skräp från skor samtidigt som det behåller sitt snygga utseende under längsta tid
  • Unikt halkskyddat greppmönster på baksidan
Specifikationer
Färg Kol
Längd (engelska) 35 tum
Längd (metrisk) 90 cm
Material Polyester
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 60 cm