Läs mer
Notrax Aqua Trap™ Robust barriärmatta med upphöjda kupoler
Produktkod. 17771948
Change view
Mått (L x B):
90 x 60 cm
150 x 90 cm
180 x 120 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
17771948 90 x 60 cm
17711958 150 x 90 cm
17751958 180 x 120 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17771948 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 150S0023GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    450.45 SEK
    389.73 SEK / Paket med 1
    Save 60.72 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 10-11-2026
Sann mot sitt namn, denna patenterade omkrets Aqua Dam bildar en bricka som kan rymma upp till 6 liter vatten per kvadratmeter och är behandlad med en antimikrobiell mattbehandling för att stoppa bakterier och bakterier vid ingången.
  • Trogen sitt namn bildar denna patenterade omkrets ''Aqua Dam'' en bricka som kan rymma upp till 6 liter vatten per kvadratmeter
  • Den övre textilytan är högtrycksgjuten till en bubbeldesign på en oförstörbar gummibas för att tåla den tyngsta fottrafiken
  • Oöverträffad förmåga att skrapa skräp från skor samtidigt som det behåller sitt snygga utseende under längsta tid
  • Unikt halkskyddat greppmönster på baksidan
Specifikationer
Mått (L x B) 90 x 60 cm
Färg Grå
Längd (engelska) 35 tum
Längd (metrisk) 90 cm
Material Polyester
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 60 cm