Läs mer
Macherey-Nagel™ AQUADUR™ Känsliga testremsor
Produktkod. 16010852 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Färg:
Grön till röd (färgförändring/total hårdhet)
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
16010852 Grön till röd (färgförändring/total hårdhet) Paket med 50
1 options
Produktkod. 16010852 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 91243
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
AQUAUDR™ Känsliga vattenhårdhetstestremsor har samma fördelar som de klassiska AQUADUR-testremsorna, men har ett speciellt, mycket lågt mätområde.
  • Vattenhårdhetstestning
  • Semikvantitativa testremsorl
  • 2 års hållbarhet
Specifikationer
Färg Grön till röd (färgförändring/total hårdhet)
Beskrivning Semi-kvantitativa testremsor för total hårdhet
Formatera 50 provstickor/rör
Examen O till 5,4 till 10,8 till 18,8 ppm CaCO3
Förvaringskrav 4 °C till 30 °C
Typ Testremsor