Läs mer
Macherey-Nagel™ Aquadur™ Testremsor
Produktkod. 10028220 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Examen:
<3> 4> 7> 14< 21 °d
<3> 5> 10> 15< 20> 25 °d
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10028220
Brand: Macherey-Nagel™ 91220
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fastställ vattnets hårdhet snabbt, enkelt och tillförlitligt. De Aquadur™ teststickor ger en bekväm doppning och avläsningsprocedur och en tydlig färgändring från grönt till rött säkerställer tillförlitliga resultat inom några sekunder.
  • Snabboch enkel bestämning av vattnets hårdhet.
  • Den bekväma dopp- och läsproceduren och de tydliga färgskiftningarna från grönt till rött säkerställer tillförlitliga resultat inom några sekunder.
  • Vattenhårdhetstestremsor finns i en mängd olika nyanser och förpackningsalternativ för dina individuella behov.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, 93/42 / EEC
Formatera Remsa
För användning med (applikation) Bestämning av vattnets hårdhet
Examen <3> 4> 7> 14< 21 °d
Kvantitet 100 pack
Testtid 20 sek.
Typ Aquadur Testremsor