Läs mer
Macherey-Nagel™ Aquadur™ Testremsor
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Examen:
<3> 4> 7> 14< 21 °d
<3> 5> 10> 15< 20> 25 °d
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Snabboch enkel bestämning av vattnets hårdhet.
- Den bekväma dopp- och läsproceduren och de tydliga färgskiftningarna från grönt till rött säkerställer tillförlitliga resultat inom några sekunder.
- Vattenhårdhetstestremsor finns i en mängd olika nyanser och förpackningsalternativ för dina individuella behov.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE, 93/42 / EEC |
| Formatera | Remsa |
| För användning med (applikation) | Bestämning av vattnets hårdhet |
| Examen | <3> 5> 10> 15< 20> 25 °d |
| Kvantitet | 100 pack |
| Testtid | 20 sek. |
| Typ | Aquadur Testremsor |