Läs mer
Thermo Scientific™ Aquanex™ 30L tankenhet
Produktkod. 17928950 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17928950 30 l
1 options
Produktkod. 17928950 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 7301035
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De Thermo Scientific™ Aquanex™ Tankmontering låter dig förvara renat vatten från din Aquanex™ Vattenreningssystem.
De Thermo Scientific™ Aquanex™ Tankmontering låter dig förvara renat vatten från din Aquanex™ Vattenreningssystem.
De Thermo Scientific™ Aquanex™ Tankmontering låter dig förvara renat vatten från din Aquanex™ Vattenreningssystem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 l
Typ Förvaringstank
Mått (L x B x H) 23,9 x 15,3 x 15,1 tum. (60,6 x 38,8 x 38,4 cm)
Vikt (metrisk) 82,6 lb. / 37,5 kg (full kapacitet)