Läs mer
Chemsplash AquaRepel Non Toxic, vattenavvisande overall
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30058211
Change view
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30058211 Intermediär
30058200 Betydande
30058284 X-large
30058309 2X-large
30058157 3X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30058211 Leverantör Chemsplash Leverantörsnummer 2619.300.005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1665.00 SEK
    1504.93 SEK / Paket med 50
    Save 160.07 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Aqua Repel Coverall är gjord av 40 gsm polypropylenbelagd tyg. Är vattenavvisande och ger skydd mot ofarligt begränsat vätskestänk.
Chemsplash Aqua Repel overall
  • 40 GSM polypropenbelagd tyg
  • Ej giftigt, vattentätt tyg
  • Huva med resårband
  • Elastiska ärmslut och anklar
  • Halv resår i midjan
  • Dragkedja fram med självhäftande dragkedja
  • PFAS-fri
Beskrivning: The Chemsplash Aqua Repel Coverall är gjord av 40 GSM polypropenbelagd tyg. Detta är en Cat 1-dräkt som är lätt och vattenavvisande, vilket ger skydd mot ofarlig begränsad vätskestänk.
Specifikationer
Produkttyp Överdragsoveraller med huva
Storlek Intermediär
Kön Unisex
Material Polypropen
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ Bifogat
Förslutningstyp Slipsar
Sömtyp Sydd
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Vätska
Latexfri Ja
Antal fickor Hold (Håll)