Läs mer
Chemsplash AquaRepel Non Toxic, vattenavvisande overall
Beskrivning
Chemsplash Aqua Repel overall
- 40 GSM polypropenbelagd tyg
- Ej giftigt, vattentätt tyg
- Huva med resårband
- Elastiska ärmslut och anklar
- Halv resår i midjan
- Dragkedja fram med självhäftande dragkedja
- PFAS-fri
Beskrivning: The Chemsplash Aqua Repel Coverall är gjord av 40 GSM polypropenbelagd tyg. Detta är en Cat 1-dräkt som är lätt och vattenavvisande, vilket ger skydd mot ofarlig begränsad vätskestänk.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Överdragsoveraller med huva |
| Storlek | 2X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | Polypropen |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |