Läs mer
Kimberly-Clark Professional™ Aquarius™ Centerfeed Dispenser
Produktkod. 15311527
Change view
Montering:
Väggfäste
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Montering Förpackningsstorlek
15311527 Väggfäste Varje
1 options
Produktkod. 15311527 Leverantör Kimberly-Clark Professional™ Leverantörsnummer 7017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    520.00 SEK
    335.03 SEK / Paket med 1
    Save 184.97 SEK
    35% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
Essentiell vikta handduksautomat för alla företag. Aquarius™ Centrefeed Dispenser är kompatibel med en rad tvättrumsprodukter, främjar hygienen och hjälper till att kontrollera kostnaderna genom kontrollerad dispensering.
  • Förbättra hygienen, kontrollera användningen och bidra till att minska kostnaderna
  • Idealisk för: snabb och enkel dispensering WypAll™ rullade torkare utan att behöva röra vid automaten, vilket hjälper till att upprätthålla hygienstandarder
  • Låsbar (tryckknapp eller nyckel) snabbfyllningsautomat som har en slät vit, vattenbeständig yta (som överensstämmer med livsmedelssäkerhetsstandarder)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Centerfeed Wiper Dispenser
Färg Vitt
Längd (engelska) 8,8 tum
Längd (metrisk) 22.4 cm
Bredd (engelska) 10,9 tum
Bredd (metrisk) 27.6 cm
Höjd (engelska) 13 tum
Höjd (metrisk) 33 cm
Håller Torkar
Material Plast
Montering Väggfäste
Antal fack 1
Produktstil Gångjärnsförsett lock med frontöppning