Läs mer
Kimberly-Clark Professional™ Aquarius™ Vikt handduksautomat
Produktkod. 15342579
Change view
Montering:
Väggfäste
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Montering Förpackningsstorlek
15342579 Väggfäste Varje
1 options
Produktkod. 15342579 Leverantör Kimberly-Clark Professional™ Leverantörsnummer 6956
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.00 SEK
    177.43 SEK / Paket med 1
    Save 387.57 SEK
    68% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
Essentiell vikta handduksautomat för alla företag. Professionell Aquarius™ Vikta handduksautomater är kompatibla med olika tvättrumsprodukter, främjar hygienen och hjälper till att kontrollera kostnaderna genom kontrollerad dispensering.
  • Snygg och modern design gör den till en perfekt produkt för alla badrumsmiljöer
  • Vit, högblank, lättstädad finish och inga smuts- eller dammfällor
  • Lätt att rengöra med bara en trasa eller torkare
  • Unik, patenterad överfyllnadsskyddsanordning gör påfyllning enkel och förhindrar stopp och slöseri
  • Ger tvättrummet snygg och professionell känsla
  • Främjar hygien, förbättrar komfort och vård och hjälper till att kontrollera kostnaderna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Handduksautomat
Färg Vitt
Djup (engelska) 5,6 tum.
Djup (metriskt) 14.2 cm
Mått (L x B) 15.9 x 31.1 cm
Längd (engelska) 6,2 tum.
Längd (metrisk) 15.9 cm
Bredd (engelska) 11,3 tum
Bredd (metrisk) 28.7 cm
Höjd (engelska) 12,2 tum
Höjd (metrisk) 31.1 cm
Håller Torkar
Material Plast
Montering Väggfäste
Antal fack 1
Produktstil Gångjärnsförsett lock med frontöppning
Storlek Liten