Läs mer
Kimberly-Clark™ Aquarius™ Rullad handduksdispenser
Produktkod. 16863743
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
16863743 Vitt
1 options
Produktkod. 16863743 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 7375
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    837.72 SEK
    598.37 SEK / Paket med 1
    Save 239.35 SEK
    28% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-11-2026
En mjuk, kompakt design för en torkning och enkel skivutdelning förbättrar toaletthygienen. Aldrig slut på stub-roll-funktionen för kontinuerlig handduksförsörjning med Aquarius™ rullad handduksdispenser, idealisk för toaletter med hög trafik.
  • Designad för att fungera i harmoni med de betrodda och välkända Kleenex™ samt Scott™ varumärken.
  • Dessa toalettdispenser är utformade för att stödja hygienstandarder och leverera en konsekvent toalettlösning anpassad efter dina hygienbehov på arbetsplatsen.
  • Vår Aquarius™ rullade handduksdispenser kombinerar innovation och stil med exceptionell prestanda.
  • Denna rullpappershandduksautomat, med en aldrig slutlös stub-roll för kontinuerlig rullning, är idealisk för toaletter med hög trafik där konsekvens är avgörande.
  • Denna kompakta handduksrulldispenser har en slank och slät rundad design utan smutsfällor, vilket gör det enkelt att rengöra en gång för bättre hygien i toaletten.
  • Denna Aquarius™ handduksdispenser erbjuder avancerat skydd mot korskontaminering och är den mest hygieniska dispensern på marknaden.
  • Pappershandduksrulldispensern ger kontrollerad dosering av enskilda ark så att användarna bara rör vid produkten de använder, vilket minskar föroreningarna.
  • Enkel skivutdelning minimerar också svinn och hjälper till att minska onödiga kostnader.
  • Den vita Aquarius™ rullhandduksdispensern finns också i svart (kod 7376) och Slimroll™ (vit 7955, svart 7956) alternativ, för att passa alla toaletter.
  • Denna kommersiella pappershandduksdispenser mäter 37,4 cm (H) x 29,7 cm (B) x 24,8 cm (D).
  • Dispensern Kimberly-Clark är kompatibel med olika och Kleenex™ Scott™ rullade handdukar från Kimberly-Clark, rekommenderas: 6780, 6691, 6692 och även kompatibel med: 6626.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Pappershandduksdispenser
Färg Vitt
Djup (engelska) 9,8 tum
Djup (metriskt) 24.8 cm
Bredd (engelska) 11,7 tum
Bredd (metrisk) 29.7 cm
Höjd (engelska) 14,7 tum
Höjd (metrisk) 37.4 cm
Håller Handduk
Material Plast
Montering Väggfäste
Antal fack 1
Produktstil Gångjärnsförsedd lock med öppning fram