Läs mer
Kimberly-Clark Professional™ Aquarius™ Dispenser för rullad handduk
Produktkod. 15320367
Change view
Montering:
Väggfäste
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Montering Förpackningsstorlek
15320367 Väggfäste Varje
1 options
Produktkod. 15320367 Leverantör Kimberly-Clark Professional™ Leverantörsnummer 6959
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3235.00 SEK
    582.40 SEK / Paket med 1
    Save 2652.60 SEK
    81% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-11-2026
Essentiell vikta handduksautomat för alla företag. Aquarius™ Rolled Hand Towel Dispenser är kompatibla med olika tvättrumsprodukter, främjar hygienen och hjälper till att kontrollera kostnaderna genom kontrollerad dispensering.
  • Designad för hygien, förbättrad tvättrumseffektivitet och för att ge en bra användarupplevelse
  • Idealisk för: dispensering av enstaka ark Kleenex™ och Scott™ Rullad handduk, utan att behöva röra vid dispensern
  • Används i högtrafikerade miljöer som tvättrum och arbetsområden, på kontor, livsmedelsförädlingsmiljöer och offentliga platser, såsom flygplatser och idrottsarenor
  • Hjälper till att minska kontaminering och spridning av bakterier
  • Håller nere kostnaderna i områden med tung användning, med enkelt underhåll och minimala servicekrav
  • Vit dispenser med tryckknapp eller nyckellås och stub-roll-funktion som håller rullar upp till 354 m längd
  • Böjd design med en lättstädad finish och inga smuts- eller dammfällor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Handduksautomat
Färg Vitt
Djup (engelska) 9,5 tum
Djup (metriskt) 24.1 cm
Mått (L x B) 43.8 x 25.2 cm
Längd (engelska) 17,2 tum
Längd (metrisk) 43.8 cm
Bredd (engelska) 13,3 tum
Bredd (metrisk) 33.8 cm
Höjd (engelska) 9,9 tum.
Höjd (metrisk) 25.2 cm
Håller Torkar
Material Plast
Montering Väggfäste
Antal fack 1
Produktstil Gångjärnsförsett lock med frontöppning