Läs mer
Thermo Scientific™ Aquasil™ 3 μm C18 HPLC-kolonner
Produktkod. 10173943 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10173943
Brand: Thermo Scientific™ 77503152130
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
Thermo ScientificTM AquasilTM C18 HPLC-kolonner finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
  • Polär ändkapslad C18-fas
  • Alternativ selektivt jämfört med konventionella C18-faser
  • Kompatibel med 100 % vattenhaltiga mobila faser
Beställningsinformation:
Andra kolumndimensioner finns också tillgängliga. Ring din kundtjänstrepresentant för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2.1 mm
För användning med LC/MS
Längd (metrisk) 150 mm
Partikelstorlek 3 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 100Å
Ytarea 310 m² /g
USP typ L1
Stationär fas C18
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 12%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas