Läs mer
Thermo Scientific™ Aquasil™ 3 μm C18 HPLC-kolonner
Produktkod. 10702887 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
10702887 150 mm 4.6 mm Varje
10560126 50 mm 2.1 mm Varje
10027354 50 mm 4.6 mm Varje
10598985 100 mm 2.1 mm Varje
10518035 100 mm 4.6 mm Varje
10173943 150 mm 2.1 mm Varje
10668445 150 mm 3 mm Varje
10438204 150 mm 4 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10702887 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 77503154630
Spara upp till 60 % på produkter för kontraktstestning
Använd kampanjkoden 28025
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
Thermo ScientificTM AquasilTM C18 HPLC-kolonner finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
  • Polär ändkapslad C18-fas
  • Alternativ selektivt jämfört med konventionella C18-faser
  • Kompatibel med 100 % vattenhaltiga mobila faser
Beställningsinformation:
Andra kolumndimensioner finns också tillgängliga. Ring din kundtjänstrepresentant för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4.6 mm
För användning med LC/MS
Längd (metrisk) 150 mm
Partikelstorlek 3 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 100Å
Ytarea 310 m² /g
USP typ L1
Stationär fas C18
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 12%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas