Läs mer
Thermo Scientific™ Aquasil™ 5 μm C18 HPLC-kolonner, 5 pm partikelstorlek
Produktkod. 10241095 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10241095 50 mm 2.1 mm Varje
10744936 50 mm 3 mm Varje
10568785 50 mm 4.6 mm Varje
10221435 100 mm 2.1 mm Varje
10638635 100 mm 3 mm Varje
10231435 100 mm 4.6 mm Varje
10519955 150 mm 2.1 mm Varje
10775336 150 mm 3 mm Varje
10251435 150 mm 4 mm Varje
10723074 150 mm 4.6 mm Varje
10008094 250 mm 2.1 mm Varje
10535215 250 mm 4 mm Varje
10013193 250 mm 4.6 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 10241095 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 77505052130
Beräknad leverans: 14-12-2026
Thermo ScientificTM AquasilTM μ5 m C18 HPLC-kolonner finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
  • Polär ändkapslad C18-fas
  • Alternativ selektivitet jämfört med konventionella C18-faser
  • Kompatibel med 100 % vattenhaltiga mobila faser
Beställningsinformation:
Andra kolumndimensioner finns också tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2.1 mm
För användning med LC/MS
Längd (metrisk) 50 mm
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 100Å
Ytarea 310 m² /g
USP typ L1
Stationär fas C18
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 12%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas