Läs mer
Thermo Scientific™ Aquasil™ 5 μm C18 HPLC-kolonner, 5 pm partikelstorlek
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Thermo ScientificTM AquasilTM μ5 m C18 HPLC-kolonner finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
- Polär ändkapslad C18-fas
- Alternativ selektivitet jämfört med konventionella C18-faser
- Kompatibel med 100 % vattenhaltiga mobila faser
Beställningsinformation:
Andra kolumndimensioner finns också tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| För användning med | LC/MS |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 100Å |
| Ytarea | 310 m² /g |
| USP typ | L1 |
| Stationär fas | C18 |
| Visa mer |