Läs mer
Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 5 μm HPLC-kolonn
Produktkod. 10353075 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
30 mm
125 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10353075
Brand: Thermo Scientific™ 77505124030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Arbeta med låga flödeshastigheter som krävs för högre joniseringseffektivitet
  • Partikelstorlek: 5 μm
  • Polär ändkapslad C18-fas
  • Alternativ selektivt jämfört med konventionella C18-faser
  • Retention av polära föreningar
  • Kompatibel med 100 % vattenhaltig mobil fas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4 mm
Längd (metrisk) 125 mm
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 100Å
Ytarea 310 m² /g
USP typ L1
Stationär fas C18
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 12%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas