Läs mer
Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 5 μm HPLC-kolonn
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
30 mm
125 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Partikelstorlek: 5 μm
- Polär ändkapslad C18-fas
- Alternativ selektivt jämfört med konventionella C18-faser
- Retention av polära föreningar
- Kompatibel med 100 % vattenhaltig mobil fas
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Längd (metrisk) | 30 mm |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 100Å |
| Ytarea | 310 m² /g |
| USP typ | L1 |
| Stationär fas | C18 |
| Förpackningsmaterial | Kiseldioxid |
| Visa mer |