Läs mer
Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 skyddskassetter
Produktkod. 10126634 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
Längd (metrisk):
10 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Längd (metrisk) Partikelstorlek Förpackningsstorlek
10126634 4 mm 10 mm 5 μm Paket med 4
10783877 2.1 mm 10 mm 3 μm Paket med 4
10330885 3 mm 10 mm 3 μm Paket med 4
11502851 4 mm 10 mm 3 μm Paket med 4
10095884 2.1 mm 10 mm 5 μm Paket med 4
10390925 3 mm 10 mm 5 μm Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10126634 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 77505014001
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-11-2026
Finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 Guard Cartridges finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
  • Designen på 10 mm ger maximalt skydd med minimal ökning av retention
  • Färdig Thermo Scientific UNIGUARD™ direktanslutning och fristående hållare Thermo Scientific polär ändkapslad C18-fas
  • Alternativ selektivt jämfört med konventionella C18-faser
  • Retention av polära föreningar
  • Kompatibel med 100 % vattenhaltiga mobila faser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolbelastning 12%
pH 2 till 8
Partikelstorlek 5 μm
Längd (metrisk) 10 mm
Porstorlek 100Å
Ytarea 310 m2 /g
Diameter (metrisk) 4 mm
För användning med (utrustning) Uniguard Direktanslutning och fristående hållare
Endcapped Ja
USP typ L1