Läs mer
Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 skyddskassetter
Produktkod. 10330885 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
Längd (metrisk):
10 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 10330885
Brand: Thermo Scientific™ 77503013001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 Guard Cartridges finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
  • Designen på 10 mm ger maximalt skydd med minimal ökning av retention
  • Färdig Thermo Scientific UNIGUARD™ direktanslutning och fristående hållare Thermo Scientific polär ändkapslad C18-fas
  • Alternativ selektivt jämfört med konventionella C18-faser
  • Retention av polära föreningar
  • Kompatibel med 100 % vattenhaltiga mobila faser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolbelastning 12%
pH 2 till 8
Partikelstorlek 3 μm
Längd (metrisk) 10 mm
Porstorlek 100Å
Ytarea 310 m2 /g
Diameter (metrisk) 3 mm
För användning med (utrustning) Uniguard Direktanslutning och fristående hållare
Endcapped Ja
USP typ L1