Beskrivning
Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 Guard Cartridges finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
- Designen på 10 mm ger maximalt skydd med minimal ökning av retention
- Färdig Thermo Scientific UNIGUARD™ direktanslutning och fristående hållare Thermo Scientific polär ändkapslad C18-fas
- Alternativ selektivt jämfört med konventionella C18-faser
- Retention av polära föreningar
- Kompatibel med 100 % vattenhaltiga mobila faser
Specifikationer
Specifikationer
| Kolbelastning | 12% |
| pH | 2 till 8 |
| Partikelstorlek | 3 μm |
| Längd (metrisk) | 10 mm |
| Porstorlek | 100Å |
| Ytarea | 310 m2 /g |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| För användning med (utrustning) | Uniguard Direktanslutning och fristående hållare |
| Endcapped | Ja |
| USP typ | L1 |