Läs mer
Thermo Scientific™ AQUASIL™ C18 HPLC Columns
Produktkod. 10047314 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
20 mm
50 mm
100 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10047314
Brand: Thermo Scientific™ 77503103030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Greater retention than C18 for polar molecules
  • Polär ändkapslad C18-fas
  • Alternativ selektivt jämfört med konventionella C18-faser
  • Kompatibel med 100 % vattenhaltiga mobila faser
Beställningsinfo
Andra kolumndimensioner finns också tillgängliga. Ring din kundtjänstrepresentant för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 3 mm
Längd (metrisk) 100 mm
Partikelstorlek 3 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 100Å
Ytarea 310 m² /g
USP typ L1
Stationär fas C18
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 12%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas