Läs mer
Stuart™ Aquatron™ avjonisator Hus och tillbehör
Typ:
Avjonisatorhus
Väggfäste
Funktioner:
Dubbel
Dubbel kapacitet
Enkel
Enkel kapacitet
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Effekt upp till 60 liter/timme
- Lågpris engångspatroner
- Färgförändring indikerar hartsets tillstånd med ett ögonkast
- Fristående eller väggmonterbar
- Perfekt som förbehandling för Aquatron™ vattenstilla
- En enkel, bärbar avjonisator som ger vatten av god kvalitet till ett överkomligt pris
- Jonbytarpatronerna för engångsbruk ändrar långsamt färg från grönt till blått när de är slut, vilket ger en snabb indikation på hartsets tillstånd
- Inget behov av konduktivitetsmätare, batterier eller elnät
- Levereras komplett med flexibel slang för anslutning till kran och kran för att styra flödet
- Kan kopplas i serie med Aquatron™ filter antingen med en flexibel slang eller den styva kopplingen (ALC) som finns som tillbehör
- Perfekt som förbehandling för Aquatron™ vattenstilla för att förhindra beläggning och förbättra utskriftskvaliteten
- Hus och jonbytarpatroner måste beställas separat
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Aquatron Filtrera |
| Typ | Väggfäste |
| Funktioner | Dubbel |