Läs mer
Stuart™ Aquatron™ avjonisator Hus och tillbehör
Produktkod. 16150921
Change view
Typ:
Avjonisatorhus
Väggfäste
Funktioner:
Dubbel
Dubbel kapacitet
Enkel
Enkel kapacitet
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Funktioner unitSize
16150921 Avjonisatorhus Dubbel kapacitet -
16170921 Avjonisatorhus Enkel kapacitet -
16160921 Väggfäste Enkel -
16140921 Väggfäste Dubbel Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16150921 Leverantör Stuart™ Leverantörsnummer 8024494
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stuart™ Aquatron™ avjonisatorhus och tillbehör ger bra vatten av hög kvalitet till ett överkomligt pris
  • Effekt upp till 60 liter/timme
  • Lågpris engångspatroner
  • Färgförändring indikerar hartsets tillstånd med ett ögonkast
  • Fristående eller väggmonterbar
  • Perfekt som förbehandling för Aquatron™ vattenstilla
  • En enkel, bärbar avjonisator som ger vatten av god kvalitet till ett överkomligt pris
  • Jonbytarpatronerna för engångsbruk ändrar långsamt färg från grönt till blått när de är slut, vilket ger en snabb indikation på hartsets tillstånd
  • Inget behov av konduktivitetsmätare, batterier eller elnät
  • Levereras komplett med flexibel slang för anslutning till kran och kran för att styra flödet
  • Kan kopplas i serie med Aquatron™ filter antingen med en flexibel slang eller den styva kopplingen (ALC) som finns som tillbehör
  • Perfekt som förbehandling för Aquatron™ vattenstilla för att förhindra beläggning och förbättra utskriftskvaliteten
  • Hus och jonbytarpatroner måste beställas separat
Specifikationer
För användning med (applikation) Perfekt som förbehandling för Aquatron™ Water Stills
Inkluderar Färgförändringsindikator visar hartsets tillstånd med en blick
För användning med (utrustning) Aquatron Filtrera
Typ Avjonisatorhus
Funktioner Dubbel kapacitet