Läs mer
Stuart™ Aquatron™ avjonisator Hus och tillbehör
Produktkod. p-7184903
Typ:
Avjonisatorhus
Väggfäste
Funktioner:
Dubbel
Dubbel kapacitet
Enkel
Enkel kapacitet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16150921
Brand: Stuart™ 8024494
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stuart™ Aquatron™ avjonisatorhus och tillbehör ger bra vatten av hög kvalitet till ett överkomligt pris
  • Effekt upp till 60 liter/timme
  • Lågpris engångspatroner
  • Färgförändring indikerar hartsets tillstånd med ett ögonkast
  • Fristående eller väggmonterbar
  • Perfekt som förbehandling för Aquatron™ vattenstilla
  • En enkel, bärbar avjonisator som ger vatten av god kvalitet till ett överkomligt pris
  • Jonbytarpatronerna för engångsbruk ändrar långsamt färg från grönt till blått när de är slut, vilket ger en snabb indikation på hartsets tillstånd
  • Inget behov av konduktivitetsmätare, batterier eller elnät
  • Levereras komplett med flexibel slang för anslutning till kran och kran för att styra flödet
  • Kan kopplas i serie med Aquatron™ filter antingen med en flexibel slang eller den styva kopplingen (ALC) som finns som tillbehör
  • Perfekt som förbehandling för Aquatron™ vattenstilla för att förhindra beläggning och förbättra utskriftskvaliteten
  • Hus och jonbytarpatroner måste beställas separat
Specifikationer
För användning med (applikation) Perfekt som förbehandling för Aquatron™ Water Stills
Inkluderar Färgförändringsindikator visar hartsets tillstånd med en blick
För användning med (utrustning) Aquatron Filtrera
Typ Avjonisatorhus
Funktioner Dubbel kapacitet