Läs mer
Konduktivitetsstandarder, 84 μS/cm, Mettler Toledo™
Produktkod. 11952535
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11952535 250 mL 250ml
1 options
Produktkod. 11952535 Leverantör Mettler Toledo Online Leverantörsnummer 51302153
 Begränsad artikel
I lager
Spårbar till certifierad internationell standard SRM NIST .
  • Ofarligt på grund av vattenhaltig sammansättning
  • Minskad frakt, lagring, hantering eller bortskaffande problem som normalt uppstår med lösningsmedelsbaserade konduktivitetsstandarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Odör Luktfritt
Ångtryck 23hPa
Färg Färglös
Kvantitet 250 mL