Läs mer
MP Biomedicals™ Aquqphenol™
Produktkod. 11486960 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10-pack
Förpackningsstorlek:
2500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11486960 10-pack 2500ml
1 options
Produktkod. 11486960 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 11AQUAPH03
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
En lösning av dubbeldestillerad fenol mättad med ultrarent vatten (ca 30%). MP Biomedicals™ Aquqphenol™ innehåller inga antioxidanter eller tillsatser och har ett surt pH och kan användas direkt för RNA-extraktion.
  • Aquaphenol™ har ett surt pH och kan användas direkt för RNA-extraktion.
  • För DNA-extraktion kan pH snabbt justeras till 7,5 eller 8.
  • Molekylärbiologiska reagens
Specifikationer
Färg Klart
För användning med (applikation) För nukleinsyraisolering och rening
pH 4,5 till 5
Produkttyp Aquqphenol
Kvantitet 10-pack
Form Lösning