Läs mer
AR-13324 M1 metabolite, MedChemExpress
Beskrivning
AR-13324 M1 metabolite is a hydrolysis metabolite of AR-13324 mesylate. AR-13324 is a inhibitor of ROCK kinase.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AR-13324 M1 metabolite |
| CAS | 2309668-15-1 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H19N3O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 41.83 mg/mL (130.16 mM) |
| LEDER | OCC1=CC=C([C@@H](CN)C(NC2=CC(C=CN=C3)=C3C=C2)=O)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 321.37 |
| Formel vikt | 321.37 |
| Visa mer |