Läs mer
AR 231453, MedChemExpress
Beskrivning
AR 231453 is a potent, specific and orally available GPR119 agonist. AR 231453 can stimulate β-cell replication and improve islet graft function s.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AR 231453 |
| CAS | 733750-99-7 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H24FN7O5S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (49.45 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(C)C1=NOC(C2CCN(C3=NC=NC(NC4=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C4F)=C3[N+]([O-])=O)CC2)=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 505.52 |
| Formel vikt | 505.52 |
| Visa mer |