Läs mer
AR-9281, MedChemExpress
Produktkod. 16427137
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16427137 5 mg
1 options
Produktkod. 16427137 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111151
MedChemExpress AR9281 is a potent and selective inhibitor of soluble epoxide hydrolase (s-EH), with potential for the treatment of hypertension and type 2 diabetes.
AR9281 is a potent and selective inhibitor of soluble epoxide hydrolase (s-EH), with potential for the treatment of hypertension and type 2 diabetes.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AR-9281
CAS 913548-29-5
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H29N3O2
Kvantitet 5 mg
Synonym APAU
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (78.26 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1(C2)CC3CC2CC(C3)C1)NC4CCN(C(C)=O)CC4
Molekylvikt (g/mol) 319.44
Formel vikt 319.44
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation