missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(aR)-a-[2-(1-Naphthalenyloxy)ethyl]benzenemethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R)-3-(1-Naphthyloxy)-1-phenylpropan-1-ol |
| CAS | 156453-53-1 |
| Molekylformel | C19 H18 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (αR)-α-[2-(1-naphthalenyloxy)ethyl]benzenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18O2/c20-18(16-8-2-1-3-9-16)13-14-21-19-12-6-10-15-7-4-5-11-17(15)19/h1-12,18,20H,13-14H2/t18-/m1/s1 |
| LEDER | O[C@H](CCOc1cccc2ccccc12)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | (1R)-3-naphthalen-1-yloxy-1-phenylpropan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 278.345 |
| Formel vikt | 278.1307 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?