Läs mer
(aR)-a-Methyl-N-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-1-naphthalenemethanamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (alphaR)-alpha-Methyl-N-[(3-(trifluoromethyl)phenyl)methyl]-1-naphthalenemethanamine Hydrochloride |
| CAS | 1229225-42-6 |
| Molekylformel | C20 H18 F3 N . Cl H |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-Naphthalenemethanamine, α-methyl-N-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-, hydrochloride (1:1), (αR)- |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18F3N.ClH/c1-14(18-11-5-8-16-7-2-3-10-19(16)18)24-13-15-6-4-9-17(12-15)20(21,22)23;/h2-12,14,24H,13H2,1H3;1H/t14-;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.C[C@@H](NCc1cccc(c1)C(F)(F)F)c2cccc3ccccc23 |
| IUPAC-namn | (1R)-1-naphthalen-1-yl-N-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]ethanamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 365.82 |
| Formel vikt | 365.1158 |