Läs mer
AR-A014418, MedChemExpress
Beskrivning
AR-A014418 is a potent, selective and ATP-competitive GSK3β inhibitor (IC50=104 nM
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AR-A014418 |
| CAS | 487021-52-3 |
| Färg | Earth Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H12N4O4S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | AR 0133418 GSK 3β inhibitor VIII AR 014418 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (324.35 mM) |
| LEDER | O=C(NCC1=CC=C(OC)C=C1)NC2=NC=C([N+]([O-])=O)S2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 308.31 |
| Visa mer |