missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(aR,bR)-rel-6-Chloro-a-(2,4-difluorophenyl)-5-fluoro-b-methyl-a-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-4-pyrimidineethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (alphaR,betaR)-rel-6-Chloro-alpha-(2,4-difluorophenyl)-5-fluoro-beta-methyl-alpha-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-4-pyrimidineethanol |
| CAS | 137234-76-5 |
| Molekylformel | C16H13ClF3N5O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (R*,R*)-6-Chloro-alpha-(2,4-difluorophenyl)-5-fluoro-beta-methyl-alpha-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-4-pyrimidineethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13ClF3N5O/c1-9(14-13(20)15(17)23-7-22-14)16(26,5-25-8-21-6-24-25)11-3-2-10(18)4-12(11)19/h2-4,6-9,26H,5H2,1H3/t9-,16-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H](c1ncnc(Cl)c1F)[C@](O)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F |
| IUPAC-namn | (2R,3R)-3-(6-chloro-5-fluoropyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorophenyl)-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 383.76 |
| Formel vikt | 383.0761 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?