Läs mer
Tocris Bioscience™ AR-C 66096 tetrasodium salt
Produktkod. 18004332
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18004332 1 mg
1 options
Produktkod. 18004332 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3321/1
Potent and selective P2Y12 antagonist
AR-C 66096 tetrasodium salt is a potent and selective P2Y12 receptor antagonist. Blocks ADP-induced inhibition of adenylyl cyclase in vitro (pKB =7.6) and inhibits ADP-induced aggregation of washed human platelets (pIC50 = 8.16).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Propylthio)adenosine-5'-O-(β,γ-difluoromethylene)triphosphate tetrasodium salt
CAS 145782-74-7
Kvantitet 1 mg
Mål P2Y Receptor Antagonists
Molekylformel C14H18F2N5Na4O12P3S
Renhet 98%