Läs mer
AR-C133913XX, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S,2S,3R,5S)-3-[7-Amino-5-(propylsulfanyl)-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl]-5-(2-hydroxyethoxy)cyclopentane-1,2-diol |
| CAS | 1251765-07-7 |
| Molekylformel | C14 H22 N6 O4 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (1S,2S,3R,5S)-3-[7-Amino-5-(propylthio)-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl]-5-(2-hydroxyethoxy)-1,2-cyclopentanediol, AR-C 133913XX |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N6O4S/c1-2-5-25-14-16-12(15)9-13(17-14)20(19-18-9)7-6-8(24-4-3-21)11(23)10(7)22/h7-8,10-11,21-23H,2-6H2,1H3,(H2,15,16,17)/t7-,8+,10+,11-/m1/s1 |
| LEDER | CCCSc1nc(N)c2nnn([C@@H]3C[C@H](OCCO)[C@@H](O)[C@H]3O)c2n1 |
| IUPAC-namn | (1S,2S,3R,5S)-3-(7-amino-5-propylsulfanyltriazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl)-5-(2-hydroxyethoxy)cyclopentane-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 370.43 |
| Formel vikt | 370.1423 |