Läs mer
Karl Hecht™ AR-Glas™ Centrifugerör med rund botten
Produktkod. 10013641
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 till 12 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10013641 10 till 12 ml Paket med 100
1 options
Produktkod. 10013641 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 40950016
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa centrifugrör är lämpliga för en relativ centrifugalkraft på max. 3500 x g.
  • Tillverkad av soda-lime glas
  • Tjock vägg för hållbarhet
  • Kantlös
  • Finns med eller utan sammansmälta vita graderingar
Specifikationer
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 10 till 12 ml
Material Soda Lime Glas
För användning med Centrifugering
Antal per förpackning 100
Form Cylindrisk
Längd (metrisk) 100 mm
Bottenform Rund
Graderad Nej
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 3500 x g
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.