Läs mer
Brand™ AR-GLAS™ Serologiska pipetter
Produktkod. 10314711 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
5 mL
25 mL
Examen:
0.01 mL
0.1 mL
Negativa examen:
-0.2 mL
-2 mL
-5 mL
Tolerans:
±0,01 ml
±0,02 ml
±0,4 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Examen Negativa examen Tolerans unitSize
10314711 25 mL 0.1 mL -5 mL ±0,4 ml Paket med 6
11798158 5 mL 0.1 mL -2 mL ±0,01 ml Paket med 12
10394511 1 mL 0.01 mL -0.2 mL ±0,02 ml Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10314711 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 27115
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av AR-GLAS™ Soda-lime glas. BRAND™ AR-GLAS™ Serologiska pipetter har en stor spetsdiameter för att möjliggöra total leverans. Korta examensmärken och inskriptioner i ETERNA bärnstensfärg.
  • Tillverkad av AR-GLAS™ Soda-lime glas.
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex).
  • Stor spetsdiameter möjliggör total leverans.
  • Korta examensmärken och inskriptioner i ETERNA bärnstensfärg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Att leverera
Diameter (metrisk) Yttre 2 mm
Material AR-GLAS, Soda Lime Glas
Graderad Ja
Examen 0.1 mL
Negativa examen -5 mL
Tolerans ±0,4 ml
Volym (metrisk) 25 mL
Typ Serologisk pipett