Beskrivning
- Tillverkad av AR-GLAS™ Soda-lime glas.
- Kalibrerad för att leverera (TD, Ex).
- Stor spetsdiameter möjliggör total leverans.
- Korta examensmärken och inskriptioner i ETERNA bärnstensfärg.
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Att leverera |
| Diameter (metrisk) Yttre | 2 mm |
| Material | AR-GLAS, Soda Lime Glas |
| Graderad | Ja |
| Examen | 0.1 mL |
| Negativa examen | -3 mL |
| Tolerans | ±0,2 ml |
| Volym (metrisk) | 10 mL |
| Typ | Serologisk pipett |