Läs mer
BRAND™ AR-Glas™ Omrörningsstavar
Produktkod. 10069920 Handla allt Brand Produkter
Längd (metrisk):
200 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 10069920
Brand: BRAND™ 135815
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Omrörarstavar av glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Tätt sammansmält i båda ändar
Diameter (metrisk) 6 mm
Längd (metrisk) 250 mm
Kvantitet 100