Läs mer
Heinz Herenz AR-Glass Cover Glasses
Beskrivning
- Cover glasses AR-glass
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Coverslip |
| Form | Square |
| Material | Glass |
| Längd (metrisk) | 18 mm |
| Bredd (metrisk) | 18 mm |
| Tjocklek (metrisk) | 0.13 to 0.16 mm |
| Mått (L x B) | 18 x 18 mm |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Disponibel | Single-use |