Läs mer
BRAND™ AR-GLAS™ Omrörningsstavar
Handla allt Brand Produkter
Längd (metrisk):
200 mm
250 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Tillverkad av AR-GLAS™
- Rören är tätt sammansmälta i båda ändarna.
- Levereras i förpackningar om 50 st
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Material | Glas |
| Kvantitet | 50/Pk. |