Läs mer
BRAND™ AR-GLAS™ Omrörningsstavar
Produktkod. p-8003467 Handla allt Brand Produkter
Längd (metrisk):
200 mm
250 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 10283821
Brand: BRAND™ 135810
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av AR-GLAS™ . Rören är tätt sammansmälta i båda ändarna.
  • Tillverkad av AR-GLAS™
  • Rören är tätt sammansmälta i båda ändarna.
  • Levereras i förpackningar om 50 st
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 6 mm
Längd (metrisk) 200 mm
Material Glas
Kvantitet 50/Pk.