Läs mer
Hirschmann™ AR-Glass Utexaminerad pipett
Volym (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
Examen:
0.05 mL
0.1 mL
0.2 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
- Huvudpunkt ring examen
- Bomullspluggände
- Klass AS , certifierad överensstämmelse, med daterad batch
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Kortform för vävnadsodling |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 mm |
| Material | Soda Lime Glas |
| För användning med (applikation) | För vävnadsodling och arbete i renrumsbänkar |
| Graderad | Ja |
| Graduation Färg | Bärnsten |
| Examen | 0.1 mL |
| Typ av examen | Permanenta bärnstensgrader med silverdiffusionsfärg |
| Kvantitet | 12/pack |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Visa mer |