Läs mer
Hirschmann™ AR-Glass Utexaminerad pipett
Produktkod. 11746492
Volym (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
Examen:
0.05 mL
0.1 mL
0.2 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 11746492
Brand: Hirschmann™ 1170171
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger volymetrisk noggrannhet för dina pipetteringsbehov. Hirschmann™ Graderade pipetter av klarglas med bärnstensfärgad gradering med en bomullsplugg som standard, kort form för vävnadsodling.
  • Huvudpunkt ring examen
  • Bomullspluggände
  • Klass AS , certifierad överensstämmelse, med daterad batch
Specifikationer
Beskrivning Kortform för vävnadsodling
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Material Soda Lime Glas
För användning med (applikation) För vävnadsodling och arbete i renrumsbänkar
Graderad Ja
Graduation Färg Bärnsten
Examen 0.2 mL
Typ av examen Hållbar bärnstensfärgad fläckdiffusionsbläck
Kvantitet 12 st
Volym (metrisk) 25 mL
Längd (metrisk) 230± 3 mm
Typ Utexaminerad pipett